Tisk…
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303315-5G PC303315-1G
APOSPC303315-5GEA 19580 CZK
APOSPC303315-5G APOSPC303315-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,041 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18394899
CAS číslo: 1261645-28-6