Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303311-1G PC303311-5G
APOSPC303311-1GEA 10750 CZK
APOSPC303311-1G APOSPC303311-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
MW: 157.161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18825364
CAS číslo: 329314-63-8