Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303309-1G PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA 17530 CZK
APOSPC303309-1G APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14583001
CAS číslo: 1378579-56-6