Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303308-5G PC303308-1G
APOSPC303308-5GEA 24900 CZK
APOSPC303308-5G APOSPC303308-1G
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19440203
CAS číslo: 1379078-33-7