Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303305-1G PC303305-5G
APOSPC303305-1GEA 9890 CZK
APOSPC303305-1G APOSPC303305-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20656599
CAS číslo: 367955-02-0