Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303304-1G PC303304-5G
APOSPC303304-1GEA 8040 CZK
APOSPC303304-1G APOSPC303304-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19440202
CAS číslo: 1242314-98-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III