Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303302-1G PC303302-5G
APOSPC303302-1GEA 7940 CZK
APOSPC303302-1G APOSPC303302-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12196966
CAS číslo: 315204-46-7