Tisk…
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303300-1G PC303300-250MG
APOSPC303300-1GEA 49590 CZK
APOSPC303300-1G APOSPC303300-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₇F₄NO₂S
MW: 257,205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30502874
CAS číslo: 2149597-25-9