Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303299-1G PC303299-250MG
APOSPC303299-1GEA 33060 CZK
APOSPC303299-1G APOSPC303299-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₉F₂NO₃S
MW: 237.224 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19066363
CAS číslo: 1409618-37-6