Tisk…
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303298-1G PC303298-5G
APOSPC303298-1GEA 9920 CZK
APOSPC303298-1G APOSPC303298-5G
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28801325
CAS číslo: 1785350-84-6