Tisk…
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303297-5G PC303297-10G PC303297-1G
APOSPC303297-5GEA 12700 CZK
APOSPC303297-5G APOSPC303297-10G APOSPC303297-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24686080
CAS číslo: 1781592-05-9