4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303296-5G
PC303296-1G
APOSPC303296-5GEA
13460
CZK
APOSPC303296-5G
APOSPC303296-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186,155 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29277470 CAS číslo: 1429636-88-3 |