5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303295-1G
PC303295-250MG
APOSPC303295-1GEA
51910
CZK
APOSPC303295-1G
APOSPC303295-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₈H₈F₃NO₃S MW: 255,214 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18399730 CAS číslo: 1261683-36-6 |