Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303294-1G PC303294-250MG
APOSPC303294-1GEA 24800 CZK
APOSPC303294-1G APOSPC303294-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₅F₆NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29277491
CAS číslo: 146533-45-1