Tisk…
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303293-1G PC303293-250MG
APOSPC303293-1GEA 39350 CZK
APOSPC303293-1G APOSPC303293-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₇BrF₃NO₃S
MW: 334,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29277494
CAS číslo: 1980053-36-8