Tisk…
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303291-1G PC303291-250MG
APOSPC303291-1GEA 19580 CZK
APOSPC303291-1G APOSPC303291-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29277474
CAS číslo: 1980053-73-3