Tisk…
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303290-1G PC303290-250MG
APOSPC303290-1GEA 16370 CZK
APOSPC303290-1G APOSPC303290-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29277488
CAS číslo: 1980054-21-4