Tisk…
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303289-1G PC303289-250MG
APOSPC303289-1GEA 14880 CZK
APOSPC303289-1G APOSPC303289-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29277473
CAS číslo: 1980062-54-1