Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303288-1G PC303288-250MG
APOSPC303288-1GEA 24070 CZK
APOSPC303288-1G APOSPC303288-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄Cl₂FNO₂S
MW: 244,071 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28785976
CAS číslo: 1804514-32-6