Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303283-1G PC303283-250MG
APOSPC303283-1GEA 37030 CZK
APOSPC303283-1G APOSPC303283-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇ClF₂O₂
MW: 220.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29038431
CAS číslo: 1858250-10-8