Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303282-1G PC303282-250MG
APOSPC303282-1GEA 33730 CZK
APOSPC303282-1G APOSPC303282-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆ClF₂N
MW: 201.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29038430
CAS číslo: 1858250-05-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III