Tisk…
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303269-1G PC303269-250MG
APOSPC303269-1GEA 45300 CZK
APOSPC303269-1G APOSPC303269-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O₃S
MW: 353,541 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054245
CAS číslo: 1706453-20-4
UN: 1760
ADR: 8,III