Tisk…
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303266-1G PC303266-250MG
APOSPC303266-1GEA 52240 CZK
APOSPC303266-1G APOSPC303266-250MG
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₅F₆NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054193
CAS číslo: 864230-06-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II