Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303259-1G PC303259-250MG
APOSPC303259-1GEA 35050 CZK
APOSPC303259-1G APOSPC303259-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClF₂O₃S
MW: 256.654 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19434751
CAS číslo: 1487710-75-7
UN: 1760
ADR: 8 III