Tisk…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303256-1G PC303256-250MG
APOSPC303256-1GEA 33030 CZK
APOSPC303256-1G APOSPC303256-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986854
CAS číslo: 1706430-83-2