Tisk…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303254-1G PC303254-250MG
APOSPC303254-1GEA 30750 CZK
APOSPC303254-1G APOSPC303254-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986852
CAS číslo: 1706461-19-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III