Tisk…
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303253-1G PC303253-250MG
APOSPC303253-1GEA 29460 CZK
APOSPC303253-1G APOSPC303253-250MG
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,182 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986848
CAS číslo: 1706446-37-8