Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303252-1G PC303252-250MG
APOSPC303252-1GEA 28870 CZK
APOSPC303252-1G APOSPC303252-250MG
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂FO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054220
CAS číslo: 1706458-71-0
UN: 1760
ADR: 8,III