Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 31740 CZK
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₃S
MW: 278,609 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054222
CAS číslo: 1446478-70-1