2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC303244-1G
PC303244-5G
APOSPC303244-1GEA
7670
CZK
APOSPC303244-1G
APOSPC303244-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S MW: 279,064 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06408806 CAS číslo: 874814-70-7 UN: 1759 ADR: 8,II |