Tisk…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303243-1G PC303243-250MG
APOSPC303243-1GEA 28870 CZK
APOSPC303243-1G APOSPC303243-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986851
CAS číslo: 1706430-78-5
UN: 3265
ADR: 8,III