Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303242-1G PC303242-250MG
APOSPC303242-1GEA 28210 CZK
APOSPC303242-1G APOSPC303242-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅Cl₂F₃O₂
MW: 273.036 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103374
CAS číslo: 1823541-32-7