Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 28210 CZK
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅Cl₂F₃O₃
MW: 289.035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054209
CAS číslo: 1706430-35-4