4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303239-1G
PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA
27250
CZK
APOSPC303239-1G
APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₆F₆O₂ MW: 272.144 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27986831 CAS číslo: 1706436-17-0 |