2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303237-1G
PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA
27250
CZK
APOSPC303237-1G
APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec:
C₁₀H₈F₄O₂ MW: 236.163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28103373 CAS číslo: 1823577-71-4 |