Tisk…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303236-1G PC303236-250MG
APOSPC303236-1GEA 25960 CZK
APOSPC303236-1G APOSPC303236-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₀F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986850
CAS číslo: 1706461-15-5