Tisk…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303235-1G PC303235-250MG
APOSPC303235-1GEA 17630 CZK
APOSPC303235-1G APOSPC303235-250MG
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₈ClFO₂S
MW: 222,664 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19201132
CAS číslo: 122263-78-9
UN: 1760
ADR: 8,III