Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303232-1G PC303232-250MG
APOSPC303232-1GEA 25630 CZK
APOSPC303232-1G APOSPC303232-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103372
CAS číslo: 1824274-76-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III