Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303231-1G PC303231-250MG
APOSPC303231-1GEA 25630 CZK
APOSPC303231-1G APOSPC303231-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₃NO
MW: 270,035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054208
CAS číslo: 1706458-58-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III