Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 25630 CZK
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274,645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399733
CAS číslo: 1261852-46-3