Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 25630 CZK
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054211
CAS číslo: 1706458-18-5