Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303226-1G PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA 25630 CZK
APOSPC303226-1G APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922651
CAS číslo: 1208074-96-7