Tisk…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303225-1G PC303225-250MG
APOSPC303225-1GEA 25630 CZK
APOSPC303225-1G APOSPC303225-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986845
CAS číslo: 1706446-33-4