Tisk…
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303223-1G PC303223-250MG
APOSPC303223-1GEA 25590 CZK
APOSPC303223-1G APOSPC303223-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054191
CAS číslo: 1706452-86-9