Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303220-1G PC303220-250MG
APOSPC303220-1GEA 23910 CZK
APOSPC303220-1G APOSPC303220-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185342
CAS číslo: 376637-88-6