Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303218-1G PC303218-5G
APOSPC303218-1GEA 5690 CZK
APOSPC303218-1G APOSPC303218-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190.575 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986855
CAS číslo: 1706435-05-3