Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303217-1G PC303217-250MG
APOSPC303217-1GEA 24070 CZK
APOSPC303217-1G APOSPC303217-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103371
CAS číslo: 1823323-72-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III