Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303215-1G PC303215-250MG
APOSPC303215-1GEA 24070 CZK
APOSPC303215-1G APOSPC303215-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
MW: 203,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103369
CAS číslo: 1824048-48-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III