Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303211-1G PC303211-250MG PC303211-5G
APOSPC303211-1GEA 24670 CZK
APOSPC303211-1G APOSPC303211-250MG APOSPC303211-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986856
CAS číslo: 1706446-43-6