Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303210-1G PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA 20470 CZK
APOSPC303210-1G APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262,609 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185646
CAS číslo: 915763-87-0
UN: 1760
ADR: 8,III